Learn More
Köttermann Open Mobile Cabinet
Codice prodotto. 17392109
Cambia vista
Click to view available options
N. di cassetti:
2
3
None
N. di ripiani:
1
None
Dimensioni (P x L x A):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di cassetti N. di ripiani Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
17392109 None None 500 x 450 x 590 mm Pezzo
17342119 None None 500 x 450 x 740 mm Pezzo
17362099 None None 500 x 600 x 590 mm Pezzo
17302109 None 1 500 x 600 x 740 mm Pezzo
17302129 None None 500 x 900 x 590 mm Pezzo
17322129 None None 500 x 900 x 740 mm Pezzo
17302119 2 None 516 x 450 x 590 mm Pezzo
17352129 3 None 516 x 450 x 590 mm Pezzo
17392099 3 None 516 x 600 x 590 mm Pezzo
17342109 None None 500 x 1200 x 590 mm Pezzo
17362109 None None 500 x 1200 x 740 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 17392109 Fornitore Köttermann N. del fornitore 31500107
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Open Mobile Cabinet offers versatile storage space with an open-front design.
  • Versatile storage space
  • Mobile with lockable wheels
  • Open-front design provides easy access to stored items
  • Many sizes and configurations available
Specifica
Colore White
Tipo di armadietto Mobile
Dimensioni (P x L x A) 500 x 450 x 590 mm
Tipo di sportello None
Finitura Epoxy Coated
Materiale del telaio Steel
N. di sportelli None
N. di cassetti None
N. di ripiani None
Warranty None
Tipo di ruote Plastic with Brakes
Con ruote Yes
Materiale Steel