Learn More
Köttermann Open Tall Storage Cabinet
Codice prodotto. 17392079
Cambia vista
Click to view available options
N. di cassetti:
4
None
N. di ripiani:
4
None
Dimensioni (P x L x A):
350 x 600 x 1920 mm
350 x 900 x 1920 mm
500 x 600 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di cassetti N. di ripiani Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
17392079 None 4 350 x 600 x 1920 mm Pezzo
17372089 None 4 350 x 900 x 1920 mm Pezzo
17352079 None 4 350 x 1200 x 1920 mm Pezzo
17342089 None 4 500 x 600 x 1920 mm Pezzo
17332089 4 None 500 x 600 x 1920 mm Pezzo
17302099 None 4 500 x 900 x 1920 mm Pezzo
17382079 None 4 500 x 1200 x 1920 mm Pezzo
17372079 4 None 500 x 1200 x 1920 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17392079 Fornitore Köttermann N. del fornitore 30100033
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The open-front design of this Open Tall Storage Cabinet provides easy access to stored equipment and utensils.
  • Tall, slender design expands storage with a small footprint
  • Open front provides easy access to stored items
Specifica
Colore White
Regolabile No
Tipo di armadietto Tall Storage
Dimensioni (P x L x A) 350 x 600 x 1920 mm
Tipo di sportello None
Finitura Epoxy Coated
Da utilizzare con (applicazione) Storage
N. di sportelli None
N. di cassetti None
N. di ripiani 4
Warranty None
Peso (sistema metrico) 46.4 kg
Con ruote No
Materiale Steel