Learn More
Open Tips for Pasteur Pipettes
Click to view available options
Length (Metric) Tip:
150 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Used for the transfer of small volumes of liquid.
- Used for the transfer of small volumes of liquid
Specifica
Specifica
| Length (Metric) Tip | 230 mm |
| Quantità | 1000/Pk. |
| Stile punta | Unwadded |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Tipo | Open Tip |