Learn More
Open Tips for Pasteur Pipettes
Codice prodotto. 15798057
Cambia vista
Click to view available options
Length (Metric) Tip:
150 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Length (Metric) Tip Dimensione della confezione
15798057 150 mm pezzi 1000
15708067 230 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15798057 Fornitore MBL International N. del fornitore SPP002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.55€
    53.00€ / pezzi 1000
    Risparmia 10.55€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for the transfer of small volumes of liquid.
  • Used for the transfer of small volumes of liquid
Specifica
Materiale Glass
Length (Metric) Tip 150 mm
Quantità 1000/Pk.
Stile punta Unwadded
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm (Tip)
Tipo Open Tip