Learn More
Hirschmann™ openend™ Disposable Capillary Pipettes, Na-hep
Descrizione
- Sodium Heparinized
- Conformity certified
- Manufactured from durable DURAN™ glass
- CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.5% |
| Certificazione/Conformità | CE, IVD 98/79 EC |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 20 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 ±0.5 mm |
| Tipo | Capillary Pipette |
| Monouso | Single-use |