Learn More
Hirschmann™ Operating Cable
Codice prodotto. 10319630
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Control Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10319630 Control Cable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10319630 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9564003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.26€
    29.15€ / pezzi 1
    Risparmia 15.11€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 01-02-2027
Operating cable for starting the dispensing process externally.
  • For opus™
  • Connection cable between module and base unit
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Starting the Dosing Operation Externally (for Basic Units 10 + 20 + 50 mL), e.g. For the Integration in Automatic Processes
N. per confezione 1 Each
Tipo Control Cable