Learn More
Ophthazin Sulfate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dihydralazine Sulfate |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4) |
| Peso formulazione | 288.0641 |