Learn More
Ophthazin Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30138163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
100 mg
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
2.50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138163 2.5 mg 2.50mg
30136179 5 g 5g
30008386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138163 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO6692002.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7327-87-9
Formula molecolare C8 H10 N6 . H2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 288.28
Sinonimo Phthalazine, 1,4-dihydrazinyl-, sulfate (1:1), 1,4-Phthalazinedione, 2,3-dihydro-, dihydrazone, sulfate (1:1) (9CI), Phthalazine, 1,4-dihydrazino-, sulfate (1:1) (8CI), 1,4-Dihydrazinophthalazine sulfate, Depressan, Dihydralazine sulfate, Dihydrazinophthalazine sulfate, Dihyzin
IUPAC Name (Z)-[(4Z)-4-hydrazinylidene-2,3-dihydrophthalazin-1-ylidene]hydrazine;sulfuric acid
SMILES N\N=C\1/NN\C(=N/N)\c2ccccc12.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydralazine Sulfate
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4)
Peso formulazione 288.0641