Learn More
Opipramol, TRC
Codice prodotto. 30137248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137248 25 mg 25mg
17901635 5 mg 5mg
17930615 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137248 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO66960025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 315-72-0
Formula molecolare C23 H29 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 363.5
Sinonimo 1-Piperazineethanol, 4-[3-(5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 1-piperazineethanol deriv., 4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazineethanol, Endison, G 33040, GR 33040, N-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazino]propyl]iminostilbene, NSC 169867, Opipramol, Opipramol G, Opramidol
IUPAC Name 2-[4-(3-benzo[b][1]benzazepin-11-ylpropyl)piperazin-1-yl]ethanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Opipramol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H29N3O/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2
Peso formulazione 363.2311
Percent Purity >95%