Learn More
Kautex™ Opti-Rib™ HDPE Jerry Can
Codice prodotto. 17848177
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
Peso (sistema metrico):
0.360 kg
Dimensione della confezione:
pezzi 80
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Peso (sistema metrico) unitSize
17848177 10 L 0.360 kg pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17848177 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000095809
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The OPTI-RIB™ HDPE Jerry Can has a 10 L capacity and comes in a natural color.
  • Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
  • Available in natural or blue colors
  • Leakproof
  • UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerry cans
  • Caps are sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Certificazione/Conformità Reference Declaration of Compliance
Rivestimento interno chiusura Unlined
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 50 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Natural
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Filling
Da utilizzare con (apparecchiatura) None
Graduazioni No
Altezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Altezza (sistema metrico) 310 mm
Include None
Lunghezza (sistema imperiale) 9.06 in.
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Materiale HDPE
Mouth Style DIN50 Thread
Stile collo DIN 50
Product Type Jerry Can
Forma Rectangular
Sterilità Non-sterile
Peso (sistema metrico) 0.360 kg