Learn More
Hellma™ Celle macro per assorbimento in vetro ottico a elevata precisione con tappo in PTFE
Specifica
Specifica
| Tipo | Macro Absorption Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 7000 μL |
| Materiale | Optical Glass |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5mm |
| Lunghezza del percorso | 20 mm |
| Wavelength Range | 320 to 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Photometric and Colorimetric Measurements |