Learn More
Olympus™ Carta ottica
Codice prodotto. 12529225
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
70 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12529225 70 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12529225 Fornitore Olympus™ N. del fornitore K10017026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.00€
    14.23€ / pezzi 100
    Risparmia 22.77€
    61% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Suitable lens cleaning tissues for cleaning all kinds of glass surfaces including multi-coated precision lenses. Olympus™ Lens Cleaning Optical Paper keep your optics clean and your image data crisp and accurate.
  • High quality lens paper
  • Preserves the quality of your microscope optics
  • 100 sheets/pack
Specifica
Tipo Optical Paper
Dimensioni (L x P x A) 70 x 120 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la pulizia di lenti
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Materiale Carta ottica
Quantità 100 Pak.
Larghezza (sistema metrico) 120 mm