Learn More
Thermo Scientific Chemicals Optical Windows
Product Code. 15417005
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric):
25.4 mm
50.8 mm
Thickness (Metric):
1mm
2 mm
Material:
Cadmium Telluride
Gallium Arsenide
Quartz
Sapphire
Description:
Surface finish: 40/20
Surface finish: 60/40
Unit Size:
Each
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) Thickness (Metric) Material Description Unit Size
15417005 25.4 mm 1mm Sapphire Surface finish: 60/40 Each
15457015 25.4 mm 2 mm Cadmium Telluride Surface finish: 60/40 Each
15447035 50.8 mm 2 mm Gallium Arsenide Surface finish: 60/40 Each
15437045 25.4 mm 2 mm Sapphire Surface finish: 60/40 Each
15417055 25.4 mm 2 mm Quartz Surface finish: 40/20 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15417005 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 045560.KS
 Restricted Item
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Available in different materials and dimensions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description Surface finish: 60/40
Material Sapphire
Diameter (Metric) 25.4 mm
Diameter (English) 1 in.
Product Type Optical Window
Thickness (Metric) 1mm
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.