Learn More
Sartorius™ Puntali Optifit in confezione FlexiBulk
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15390635 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.5 - 200 μl
10 - 1000 μl
5 to 350 μL
Codice colore:
Arancione
Blu scuro
Giallo
Light Blue
Viola
Lunghezza (sistema metrico):
5.1 cm
5.4cm
6.85 cm
7.15 cm
7.15cm
Dimensione della confezione:
pezzi 480
pezzi 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Codice colore Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15390635 0.5 - 200 μl Giallo 5.1 cm pezzi 960
15300645 5 to 350 μL Arancione 5.4cm pezzi 960
15310645 10 - 1000 μl Blu scuro 7.15 cm pezzi 480
15340645 μ Viola 7.15cm pezzi 480
15330645 10 - 1000 μl Light Blue 6.85 cm pezzi 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15390635 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore LHB790204
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Combine cost savings with saving space, improving usability and ensuring purity. ™™ μ
Optifit Tips
  • Perfect fit and seal to ensure the highest possible accuracy and precision
  • Ergonomic and light tip attachment/ejection via the Optiload feature in Sartorius pipettes
  • Color coded for easy matching with suitable Sartorius pipettes
  • Wide bore tips available for better dispensing of difficult samples, such as viscous liquids
  • ™™™™™
  • Compliant with ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485 quality standards
FlexiBulk Packaging
  • Convenience and savings
    • Combines the low cost of bulk tips with saving space and improving usability
    • Reduces size of packaging up to 40% and cuts packaging waste by nearly 50%
    • Materials in the FlexiBulk pack are 100% suitable to be used as energy waste
    • &
    • Easy open/close lid for easy tip access and for protecting tips
  • Quality and purity
    • Includes the exact same, high-quality tips as other packaging options
    • Ensures tip purity with lot-specific certificates
    • Nonsterile tips are certified free of RNase, DNase and endotoxins
    • Manufactured under ISO Class 8 cleanroom conditions
    • Lid provides an airtight seal during transport and storage for secured purity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.5 - 200 μl
Lunghezza (sistema metrico) 5.1 cm
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Da utilizzare con (applicazione) Per il lavoro di ogni giorno nei laboratori
Formato BUlk
Codice colore Giallo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit, Sartorius Biohit, Sartorius
Product Line Optifit
Materiale Polipropilene