Learn More
Sartorius Puntali Optifit da 1 a 10 ml, sfusi in scatola
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10443802 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Codice colore:
Arancione
Blu
Giallo
Gray
Grigio
Rosso
Verde
Viola
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Volume (sistema metrico):
μ
0.1 - 10 μl
Da 0.1 a 10 μl
Da 0.5 a 200 μl
Da 10 a 1000 μl
Da 10 a 1000 μl
Da 5 a 350 μl
Da 50 a 1200 μl
da 100 a 5000 μl
Imballaggio:
Bulk in Box
Bulk in Carton
Refill Pack
Refill Tower
Refill Twin Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Codice colore Sterilità Volume (sistema metrico) Imballaggio Dimensione della confezione
10443802 Blu Non sterile Da 10 a 1000 μl Refill Pack pezzi 960
12449750 Grigio Non sterile Da 0.1 a 10 μl Refill Tower pezzi 960
13167204 Gray Non sterile 0.1 - 10 μl Bulk in Box pezzi 1000
10427312 Viola Non sterile Da 50 a 1200 μl Refill Twin Pack pezzi 960
13184554 Arancione Non sterile Da 5 a 350 μl Refill Tower pezzi 960
10620803 Giallo Non sterile Da 0.5 a 200 μl Refill Tower pezzi 960
11542934 Blu Sterile Da 10 a 1000 μl Refill Pack pezzi 960
10654973 Verde Non sterile da 100 a 5000 μl Bulk in Carton pezzi 1000
15161037 Rosso Non sterile μ Bulk in Box pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10443802 Fornitore Sartorius N. del fornitore 791002
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Perfetta adesione e tenuta ermetica sulle pipette Sartorius. Le ricariche di puntali Sartorius Optifit offrono la massima precisione e riproducibilità di pipettaggio. I puntali sono realizzati in camera sterile certificata ISO 8 e sono disponibili in versioni sterili, non sterili e in una varietà di formati.
Ergonomically designed for maximum precision and accuracy
  • Perfect tip fitting and sealing to the pipetter
  • Enables ergonomic and light tip attachment and ejection
  • Precision made tips provide best possible accuracy and precision
Compatible with Optiload feature in Sartorius pipetters and more:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus
  • Color-coded trays and tips to easily match with compatible Sartorius pipetters
  • Universal design is compatible with most other brands of pipetters
Designed to the highest standards
  • Made from high-quality virgin polypropylene
  • Refill Packs are DNase, RNase and endotoxin-free certified
  • Available as e-beam pre-sterilized or non-sterilized
  • Improved tip identification and traceability by informative rack labels
    • Indicates tip volume, product number, lot number and purity level
  • Packaging and tips are 100% recyclable or can be incinerated
  • Available in a range of packaging formats:
    • Refill Packs - purity certified and ecological packages
    • Refill Towers - space-saving and ecological
    • Bulk Cartons - economical bulk boxes
  • Air-tight plastic wrapping around the rack secures purity during transport and storage
  • Reusable and fully autoclavable at 121°C for 20 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 10 a 1000 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Blu
Autoclavabile Sì
Lunghezza (sistema imperiale) 2.81 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 7.15 cm
Certificazione/Conformità CE, ISO 9001, ISO 13485
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Metodo di sterilizzazione °
Formato In rack
Stile punta Puntale Optifit
Imballaggio Refill Pack
Product Type Non-filtered Tips
Codice colore Blu
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduato No
Product Line Optifit
Materiale Polipropilene