Learn More
Sartorius Puntali Optifit da 1 a 10 ml, sfusi in scatola
Codice prodotto. 13184554 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Codice colore:
Arancione
Blu
Giallo
Gray
Grigio
Rosso
Verde
Viola
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Volume (sistema metrico):
μ
0.1 - 10 μl
Da 0.1 a 10 μl
Da 0.5 a 200 μl
Da 10 a 1000 μl
Da 10 a 1000 μl
Da 5 a 350 μl
Da 50 a 1200 μl
da 100 a 5000 μl
Imballaggio:
Bulk in Box
Bulk in Carton
Refill Pack
Refill Tower
Refill Twin Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Codice colore Sterilità Volume (sistema metrico) Imballaggio Dimensione della confezione
13184554 Arancione Non sterile Da 5 a 350 μl Refill Tower pezzi 960
12449750 Grigio Non sterile Da 0.1 a 10 μl Refill Tower pezzi 960
13167204 Gray Non sterile 0.1 - 10 μl Bulk in Box pezzi 1000
10427312 Viola Non sterile Da 50 a 1200 μl Refill Twin Pack pezzi 960
10620803 Giallo Non sterile Da 0.5 a 200 μl Refill Tower pezzi 960
11542934 Blu Sterile Da 10 a 1000 μl Refill Pack pezzi 960
10443802 Blu Non sterile Da 10 a 1000 μl Refill Pack pezzi 960
10654973 Verde Non sterile da 100 a 5000 μl Bulk in Carton pezzi 1000
15161037 Rosso Non sterile μ Bulk in Box pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 13184554 Fornitore Sartorius N. del fornitore 790352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.85€
    64.30€ / pezzi 960
    Risparmia 29.55€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Perfetta adesione e tenuta ermetica sulle pipette Sartorius. Le ricariche di puntali Sartorius Optifit offrono la massima precisione e riproducibilità di pipettaggio. I puntali sono realizzati in camera sterile certificata ISO 8 e sono disponibili in versioni sterili, non sterili e in una varietà di formati.
Ergonomically designed for maximum precision and accuracy
  • Perfect tip fitting and sealing to the pipetter
  • Enables ergonomic and light tip attachment and ejection
  • Precision made tips provide best possible accuracy and precision
Compatible with Optiload feature in Sartorius pipetters and more:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus
  • Color-coded trays and tips to easily match with compatible Sartorius pipetters
  • Universal design is compatible with most other brands of pipetters
Designed to the highest standards
  • Made from high-quality virgin polypropylene
  • Refill Packs are DNase, RNase and endotoxin-free certified
  • Available as e-beam pre-sterilized or non-sterilized
  • Improved tip identification and traceability by informative rack labels
    • Indicates tip volume, product number, lot number and purity level
  • Packaging and tips are 100% recyclable or can be incinerated
  • Available in a range of packaging formats:
    • Refill Packs - purity certified and ecological packages
    • Refill Towers - space-saving and ecological
    • Bulk Cartons - economical bulk boxes
  • Air-tight plastic wrapping around the rack secures purity during transport and storage
  • Reusable and fully autoclavable at 121°C for 20 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 5 a 350 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Transparent
Autoclavabile Sì
Lunghezza (sistema metrico) 5.4 cm
Certificazione/Conformità CE, ISO 9001, ISO 13485
Metodo di sterilizzazione °
Formato In rack
Stile punta Puntale per pipette
Imballaggio Refill Tower
Product Type Non-filtered Tips
Codice colore Arancione
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sartorius Biohit Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduato No
Product Line Optifit
Materiale Polipropilene