Learn More
Sartorius Puntali Optifit da 100 a 5000 ul, vassoi singoli
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10234392 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
10 - 1000 μl
5 to 350 μL
Da 0.5 a 200 μl
Da 100 a 5000 μl
Da 5 a 350 μl
Da 50 a 1200 μl
Da 50 a 1200 μl
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Codice colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio
Orange
Verde
Viola
Lunghezza (sistema metrico):
3.15 cm
5.1cm
5.4cm
7.15 cm
9 cm
15 cm
15cm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 960
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Codice colore Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10234392 0.1 - 10 μl Grigio 3.15 cm pezzi 960
10427142 5 to 350 μL Sterile Orange 5.4cm pezzi 960
10664973 Da 5 a 350 μl Non sterile Arancione 5.4cm pezzi 960
10728854 10 - 1000 μl Non sterile Blu 7.15 cm pezzi 960
10162202 10 - 1000 μl Blu 7.15 cm pezzi 960
10294482 Da 50 a 1200 μl Non sterile Viola 9 cm pezzi 960
10417492 Da 50 a 1200 μl Viola 9 cm pezzi 960
10424762 Da 100 a 5000 μl Verde 15cm pezzi 50
10674973 Da 100 a 5000 μl Non sterile Verde 15 cm pezzi 50
10650803 0.1 - 10 μl Non sterile Grigio 3.15 cm pezzi 960
11522934 Da 0.5 a 200 μl Giallo 5.1cm pezzi 960
13147524 Da 50 a 1200 μl Non sterile Viola 7.15 cm pezzi 960
10591183 Da 50 a 1200 μl Viola 7.15 cm pezzi 960
13 options
Codice prodotto. 10234392
Marca: Sartorius 790011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Perfetta adesione e tenuta ermetica sulle pipette Sartorius. I rack singoli per puntali Sartorius Optifit offrono la massima precisione e riproducibilità di pipettaggio. I puntali sono realizzati in camera sterile certificata ISO 8 e sono disponibili in versioni sterili, non sterili e in una varietà di formati.
Ergonomically designed for maximum precision and accuracy
  • Perfect tip fitting and sealing to the pipetter
  • Enables ergonomic and light tip attachment and ejection
  • Precision made tips provide best possible accuracy and precision
  • Easy, single-handed opening and closing of flip-top racks
Designed to the highest standards
  • Made from high-quality virgin polypropylene
  • DNase, RNase and endotoxin-free certified
  • Available as e-beam pre-sterilized or non-sterilized
  • Improved tip identification and traceability by informative rack labels
    • Indicates tip volume, product number, lot number and purity level
  • Racks, trays and tips are 100% recyclable or can be incinerated as energy waste
  • Air-tight plastic wrapping around the rack secures purity during transport and storage
  • Reusable and fully autoclavable at 121°C for 20 minutes
Compatible with Optiload feature in Sartorius pipetters and more:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus
  • Color-coded trays and tips to easily match with compatible Sartorius pipetters
  • Universal design is compatible with most other brands of pipetters
Certifications
CE certified. Manufactured according to ISO 9001 and ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.1 - 10 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità
Colore Grigio
Autoclavabile
Lunghezza (sistema imperiale) 1.24 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 3.15 cm
Certificazione/Conformità CE, ISO 9001, ISO 13485
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Formato In rack
Stile punta Puntale Optifit
Product Type Non-filtered Tips
Codice colore Grigio
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sartorius Picus, Sartorius Tacta, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduato No
Materiale Polipropilene
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.