Learn More
Sartorius Puntali Optifit da 100 a 5000 ul, vassoi singoli
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11522934 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
10 - 1000 μl
5 to 350 μL
Da 0.5 a 200 μl
Da 100 a 5000 μl
Da 5 a 350 μl
Da 50 a 1200 μl
Da 50 a 1200 μl
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sì
Codice colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio
Orange
Verde
Viola
Lunghezza (sistema metrico):
3.15 cm
5.1cm
5.4cm
7.15 cm
9 cm
15 cm
15cm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 960
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Codice colore Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11522934 Da 0.5 a 200 μl Sì Giallo 5.1cm pezzi 960
10234392 0.1 - 10 μl Sì Grigio 3.15 cm pezzi 960
10427142 5 to 350 μL Sterile Orange 5.4cm pezzi 960
10664973 Da 5 a 350 μl Non sterile Arancione 5.4cm pezzi 960
10728854 10 - 1000 μl Non sterile Blu 7.15 cm pezzi 960
10162202 10 - 1000 μl Sì Blu 7.15 cm pezzi 960
10294482 Da 50 a 1200 μl Non sterile Viola 9 cm pezzi 960
10417492 Da 50 a 1200 μl Sì Viola 9 cm pezzi 960
10424762 Da 100 a 5000 μl Sì Verde 15cm pezzi 50
10674973 Da 100 a 5000 μl Non sterile Verde 15 cm pezzi 50
10650803 0.1 - 10 μl Non sterile Grigio 3.15 cm pezzi 960
13147524 Da 50 a 1200 μl Non sterile Viola 7.15 cm pezzi 960
10591183 Da 50 a 1200 μl Sì Viola 7.15 cm pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11522934 Fornitore Sartorius N. del fornitore 790201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.28€
    96.80€ / pezzi 960
    Risparmia 39.48€
    28% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Perfetta adesione e tenuta ermetica sulle pipette Sartorius. I rack singoli per puntali Sartorius Optifit offrono la massima precisione e riproducibilità di pipettaggio. I puntali sono realizzati in camera sterile certificata ISO 8 e sono disponibili in versioni sterili, non sterili e in una varietà di formati.
Ergonomically designed for maximum precision and accuracy
  • Perfect tip fitting and sealing to the pipetter
  • Enables ergonomic and light tip attachment and ejection
  • Precision made tips provide best possible accuracy and precision
  • Easy, single-handed opening and closing of flip-top racks
Designed to the highest standards
  • Made from high-quality virgin polypropylene
  • DNase, RNase and endotoxin-free certified
  • Available as e-beam pre-sterilized or non-sterilized
  • Improved tip identification and traceability by informative rack labels
    • Indicates tip volume, product number, lot number and purity level
  • Racks, trays and tips are 100% recyclable or can be incinerated as energy waste
  • Air-tight plastic wrapping around the rack secures purity during transport and storage
  • Reusable and fully autoclavable at 121°C for 20 minutes
Compatible with Optiload feature in Sartorius pipetters and more:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus
  • Color-coded trays and tips to easily match with compatible Sartorius pipetters
  • Universal design is compatible with most other brands of pipetters
Certifications
CE certified. Manufactured according to ISO 9001 and ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 0.5 a 200 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sì
Colore Giallo
Autoclavabile Sì
Lunghezza (sistema imperiale) 2,007in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.1cm
Certificazione/Conformità CE, ISO 9001, ISO 13485
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Formato In rack
Stile punta Standard
Product Type Non-filtered Tips
Codice colore Giallo
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sartorius mLINE, Sartorius Tacta, Sartorius Proline Plus, Sartorius Picus
Graduato No
Materiale Polipropilene