Learn More
Honeywell™ Optifit Twin™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Codice prodotto. 11856930
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11856930 Medium Pezzo
11867000 Large Pezzo
12535924 Small Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11856930 Fornitore Honeywell™ N. del fornitore 1715241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.56€
    115.21€ / pezzi 1
    Risparmia 164.35€
    58% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
The Optifit Twin™ Full-Face APR provides protection versus particulates and/or toxic gases. It features a full lens for wide field of vision, a silicone body for optimum fit, and a click-fit cartridge system for flexible protection. A built-in diaphragm allows for better speech transmission.
  • Product Type: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Description: Polycarbonate Visor with Silicone Skirt, Face Blank, and Exhalation Valve. Integrated Plastic Diaphragm
  • Cartridge/Filter: Bayonet N-Series Filter (EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters Only)
  • Lens Type: Full Lens
  • Material (Lens): Polycarbonate
  • Harness Style: Five-Strap Head Harness, with Quick Release Adjusting Buckles
  • Certifications/Compliance: EN136:1998, CE PPE Cat:3, QA: ISO 9001/2000
  • For Use With (Application): Laboratories, Pharmaceutical Industry, Oil and Gas Industry, Mechanical Industry, Automotive Industry, Chemical Industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cartridge/Filter Bayonet N-Series filter (EN 141 or EN 143 Class 1 or 2 cert Honeywell filters only)
Tipo cartuccia Doppio filtro
Certificazione/Conformità EN 136:1998, EC Category PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EC Certificate: 0070-236-079-06-06-0023, EC Attestation: 0070-236-079-06-06-0023, Edeclaration of conformity INRS - 1715231
Colore Black
Product Type Maschera facciale intera Optifit Twin
Size Medium
With Exhalation Valve Sì
Facepiece Material Silicone
Da utilizzare con (applicazione) Per la protezione generale da particelle e/o gas tossici
Stile dell'imbragatura Five-strap head harness, with quick release adjusting buckles
Include Bordo/filtro/diaframma in silicone
Materiale (lente) Polycarbonate
Neck Strap Yes
Quantità 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 570 g