Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column
Codice prodotto. 10610352 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
36 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10610352 | 10 m | 0.1 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10736322 | 10 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10400902 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10596851 | 12 m | 0.2 mm | 0.2 μm | Pezzo |
| 10747852 | 25 m | 0.25 mm | 0.15 μm | Pezzo |
| 10194651 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10174891 | 25 m | 0.2 mm | 0.2 μm | Pezzo |
| 10012981 | 25 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10608621 | 25 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10082961 | 25 m | 0.2 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10639191 | 25 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10409171 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10276221 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10479551 | 25 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10689571 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10226471 | 25 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10042951 | 25 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10266221 | 30 m | 0.25 mm | 0.15 μm | Pezzo |
| 10358451 | 30 m | 0.32 mm | 0.15 μm | Pezzo |
| 10786702 | 30 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10236471 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10431852 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10748042 | 50 m | 0.25 mm | 0.15 μm | Pezzo |
| 10421662 | 50 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10256561 | 50 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10556511 | 50 m | 0.2 mm | 0.2 μm | Pezzo |
| 10338451 | 50 m | 0.2 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10787082 | 50 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10296561 | 50 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10184941 | 50 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10536501 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10576511 | 60 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10481272 | 60 m | 0.25 mm | 0.15 μm | Pezzo |
| 10318261 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10595371 | 60 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10586691 | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10610352
Fornitore
Macherey-Nagel™
N. del fornitore
726848.10
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Steroids Analysis, Pesticide Analysis, Drug Analysis |
| Spessore pellicola | 0.1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Quantità | 1 Each |
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Stationary Phase | Optima™ 17 |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.1 mm |
| Temperature Range (Metric) | 320°C to 340°C |