Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
Codice prodotto. 10506511 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
37 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10506511 | 10 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10328071 | 10 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10022931 | 10 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10526681 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10671492 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10758622 | 15 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10052951 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10736702 | 25 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10419751 | 25 m | 0.2 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10002911 | 25 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10032851 | 25 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10526501 | 25 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10505551 | 25 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10296751 | 25 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10276941 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10012921 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10114711 | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10144561 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10338401 | 25 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10776512 | 30 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10032951 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10429941 | 30 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10681492 | 30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10348401 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10491272 | 50 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10649771 | 50 m | 0.2 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10420322 | 50 m | 0.32 mm | 0.25 μm | pezzi 50 |
| 10489551 | 50 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10768042 | 50 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10795932 | 50 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10523602 | 50 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10797272 | 60 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10516511 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10246941 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10042851 | 60 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10246271 | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10595381 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10506511
Fornitore
Macherey-Nagel™
N. del fornitore
726058.10
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Tipo | High Performance GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 1701 |
| Tipo USP | G46 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
| Gamma di temperatura | 300°C to 320°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Quantità | 1 Each |