Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 240 GC Capillary Column
Codice prodotto. 10012861 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
10012861 60 m 0.32 mm 0.35 μm Pezzo
10124941 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10526331 25 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10452042 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10125181 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10317971 30 m 0.32 mm 0.35 μm Pezzo
10236941 50 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10419551 50 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10052891 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10022951 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10462042 60 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10611112 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10144701 60 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 10012861 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 726095.60
Spedizione stimata: 24-09-2026
Specifications
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC), Dioxins
Spessore pellicola 0.35 μm
Lunghezza (sistema metrico) 60 m
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Stationary Phase Optima™ 240
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Temperature Range (Metric) 260°C to 280°C