Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC), Polyfunctional Amines Analysis |
| Spessore pellicola | 0.4 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Quantità | 1 Each |
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Stationary Phase | Optima™ 5 Amine |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.1 mm |
| Temperature Range (Metric) | 300°C to 320°C |