Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Amine GC Capillary Column
Codice prodotto. 10680722 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.35 μm
0.4 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
10680722 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10082831 10 m 0.1 mm 0.4 μm Pezzo
10471852 25 m 0.2 mm 0.35 μm Pezzo
10154941 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10286511 30 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10012991 30 m 0.32 mm 1.5 μm Pezzo
10566511 30 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10640342 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10388541 30 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10680722 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 726360.30
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC), Polyfunctional Amines Analysis
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo USP G1, G2, G38
Stationary Phase Optima™ 5 Amine
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Temperature Range (Metric) 300°C to 320°C