Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Macherey-Nagel™ Optima™ 5 High Performance GC Capillary Column
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 High Performance GC Capillary Column
Product Code. 10786142 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.2 mm
0.25 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Unit Size:
Pezzo
pezzi 10
44 product options available for selection
| Product Code. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 10786142 | 25 m | 0.2 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10621302 | 10 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10236561 | 10 m | 0.53 mm | 0.5 μm | pezzi 10 |
| 10746702 | 10 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10337971 | 10 m | 0.53 mm | 2 μm | Pezzo |
| 10206231 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10775932 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10630732 | 10 m | 0.53 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10266371 | 25 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10002861 | 25 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10650342 | 25 m | 0.25 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10092901 | 25 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10144991 | 25 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10620352 | 25 m | 0.2 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10286421 | 25 m | 0.2 mm | 0.2 μm | Pezzo |
| 10155091 | 25 m | 0.2 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10690912 | 25 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10194791 | 25 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10631302 | 25 m | 0.53 mm | 2 μm | Pezzo |
| 10105091 | 25 m | 0.53 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10649961 | 30 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10609001 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10378591 | 30 m | 0.25 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10777082 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10699571 | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10022871 | 30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10378301 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10546681 | 30 m | 0.53 mm | 2 μm | Pezzo |
| 10461472 | 30 m | 0.53 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10062991 | 50 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Pezzo |
| 10739752 | 50 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10165131 | 50 m | 0.25 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10536511 | 50 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10715962 | 50 m | 0.2 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10194941 | 50 m | 0.2 mm | 0.2 μm | Pezzo |
| 10144801 | 50 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10063051 | 50 m | 0.2 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10206851 | 50 m | 0.53 mm | 2 μm | Pezzo |
| 10266611 | 50 m | 0.53 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10690722 | 60 m | 0.25 mm | 0.35 μm | Pezzo |
| 10460892 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10556681 | 60 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10216851 | 60 m | 0.53 mm | 2 μm | Pezzo |
| 10104851 | 60 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10786142
Supplier
Macherey-Nagel™
Supplier No.
726863.25
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 14-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
| Spessore pellicola | 0.5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 m |
| Quantità | 1 Each |
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Tipo USP | G27 |
| Stationary Phase | Optima™ 5 |
| Tipo | High Performance GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.2 mm |
| Temperature Range (Metric) | 340°C |