Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC Capillary Column
Codice prodotto. 12718152 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
12718152 15 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
12758152 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
12738152 15 m 0.32 mm 0.1 μm Pezzo
12707710 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
12768152 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
12728152 30 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
12717710 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
12748152 30 m 0.32 mm 0.1 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12718152 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 726102.15
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ideal for MS Detectors, can be Rinsed with Solvents
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase Optima™ 5 HT
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC)
Gamma di temperatura 380°C to 400°C
Spessore pellicola 0.1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Quantità 1 Each