Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ideal for MS Detectors, can be Rinsed with Solvents |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 5 HT |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
| Gamma di temperatura | 380°C to 400°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Vedi altri risultati |