Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC Capillary Column
Codice prodotto. 10421472 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 15
pezzi 50
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Spessore pellicola unitSize
10421472 10 m 0.1 μm Pezzo
10368351 15 m 0.1 μm Pezzo
10629961 15 m 0.25 μm Pezzo
10516161 15 m 1 μm Pezzo
10194701 15 m 5 μm pezzi 15
12897361 15 m 5 μm Pezzo
10266321 25 m 0.1 μm Pezzo
10556861 25 m 0.35 μm Pezzo
10236421 25 m 0.25 μm Pezzo
10459551 25 m 0.5 μm Pezzo
10490312 25 m 1 μm Pezzo
10577041 25 m 3 μm Pezzo
10104711 25 m 5 μm Pezzo
10378351 30 m 0.1 μm Pezzo
10195031 30 m 0.25 μm Pezzo
10728432 30 m 0.35 μm Pezzo
10053001 30 m 0.5 μm Pezzo
10680912 30 m 1 μm Pezzo
10776132 30 m 3 μm Pezzo
10134941 50 m 0.1 μm Pezzo
10308171 30 m 5 μm Pezzo
10378541 50 m 0.25 μm Pezzo
10489741 50 m 0.35 μm Pezzo
10012871 50 m 1 μm pezzi 50
10195081 50 m 0.5 μm Pezzo
10042991 50 m 3 μm Pezzo
10092961 60 m 0.1 μm Pezzo
10640152 60 m 0.25 μm Pezzo
10641112 60 m 0.35 μm Pezzo
10216661 60 m 0.5 μm Pezzo
10194551 60 m 1 μm Pezzo
10052991 60 m 3 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Codice prodotto. 10421472 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 726313.10
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo High Performance GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ 5
Tipo USP G27
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC)
Gamma di temperatura 340°C
Spessore pellicola 0.1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Quantità 1 Each