Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC Capillary Column
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC Capillary Column
Codice prodotto. 12897361 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 15
pezzi 50
32 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Spessore pellicola | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12897361 | 15 m | 5 μm | Pezzo |
| 10421472 | 10 m | 0.1 μm | Pezzo |
| 10368351 | 15 m | 0.1 μm | Pezzo |
| 10629961 | 15 m | 0.25 μm | Pezzo |
| 10516161 | 15 m | 1 μm | Pezzo |
| 10194701 | 15 m | 5 μm | pezzi 15 |
| 10266321 | 25 m | 0.1 μm | Pezzo |
| 10556861 | 25 m | 0.35 μm | Pezzo |
| 10236421 | 25 m | 0.25 μm | Pezzo |
| 10459551 | 25 m | 0.5 μm | Pezzo |
| 10490312 | 25 m | 1 μm | Pezzo |
| 10577041 | 25 m | 3 μm | Pezzo |
| 10104711 | 25 m | 5 μm | Pezzo |
| 10378351 | 30 m | 0.1 μm | Pezzo |
| 10195031 | 30 m | 0.25 μm | Pezzo |
| 10728432 | 30 m | 0.35 μm | Pezzo |
| 10053001 | 30 m | 0.5 μm | Pezzo |
| 10680912 | 30 m | 1 μm | Pezzo |
| 10776132 | 30 m | 3 μm | Pezzo |
| 10134941 | 50 m | 0.1 μm | Pezzo |
| 10308171 | 30 m | 5 μm | Pezzo |
| 10378541 | 50 m | 0.25 μm | Pezzo |
| 10489741 | 50 m | 0.35 μm | Pezzo |
| 10012871 | 50 m | 1 μm | pezzi 50 |
| 10195081 | 50 m | 0.5 μm | Pezzo |
| 10042991 | 50 m | 3 μm | Pezzo |
| 10092961 | 60 m | 0.1 μm | Pezzo |
| 10640152 | 60 m | 0.25 μm | Pezzo |
| 10641112 | 60 m | 0.35 μm | Pezzo |
| 10216661 | 60 m | 0.5 μm | Pezzo |
| 10194551 | 60 m | 1 μm | Pezzo |
| 10052991 | 60 m | 3 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
12897361
Fornitore
Macherey-Nagel™
N. del fornitore
726934.15
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Tipo | High Performance GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 5 |
| Tipo USP | G27 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
| Gamma di temperatura | 340°C |
| Spessore pellicola | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 m |
| Quantità | 1 Each |