Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 624 GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726784.25
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10236281
  • 563.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
16-04-2021
Specifica
0.4 mm
0.2 mm
Optima™ 624
280°C to 300°C
25 m
1 Each
GC Capillary Column
Environmental Analysis
G1, G2, G38
1.1 µm
Optima™ 624