Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC Capillary Column
436.00€ - 1435.00€
Specifica
Stationary Phase | Optima™ d-6 |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ideal for MSD and PND Detectors |
Tipo | GC Capillary Column |
Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10216371
|
Macherey-Nagel™
726490.10 |
0.1 mm | 10 m | 0.1 μm |
436.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10368301
|
Macherey-Nagel™
726470.30 |
0.25 mm | 30 m | 0.25 μm |
720.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10600152
|
Macherey-Nagel™
726483.30 |
0.53 mm | 30 m | 1 μm |
895.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10698991
|
Macherey-Nagel™
726465.25 |
0.2 mm | 25 m | 0.2 μm |
720.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10699951
|
Macherey-Nagel™
726481.30 |
0.32 mm | 30 m | 0.35 μm |
775.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10690142
|
Macherey-Nagel™
726482.30 |
0.32 mm | 30 m | 1 μm |
775.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10358301
|
Macherey-Nagel™
726465.50 |
0.2 mm | 50 m | 0.2 μm |
1220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10256941
|
Macherey-Nagel™
726470.60 |
0.25 mm | 60 m | 0.25 μm |
1300.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10689951
|
Macherey-Nagel™
726480.60 |
0.32 mm | 60 m | 0.25 μm |
1435.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10256271
|
Macherey-Nagel™
726481.60 |
0.32 mm | 60 m | 0.35 μm |
1435.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10040462
|
Macherey-Nagel™
726482.60 |
0.32 mm | 60 m | 1 μm |
1435.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10194981
|
Macherey-Nagel™
726480.30 |
0.32 mm | 30 m | 0.25 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Specifica
Optima™ d-6 | |
GC Capillary Column | |
1 Each |
Ideal for MSD and PND Detectors | |
Gas Chromatography (GC) |