Learn More
Optima™ LC/MS Solvents Starter Kit, Includes 1L Acetonitrile, 1L Methanol, 1L Ipa And 1L Water Optima™ LC/MS Grade
Codice prodotto. 11988379 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Box
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11988379 1 Box 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11988379 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore LCMSKIT
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Starter kit with reagents and amber glass bottle for development of the mobile phase for LC/MS
  • The starter kit includes a 1L amber glass bottle for each of the following reagents:
    • A955-1, Optima LC/MS Acetonitrile
    • A456-1. Optima LC/MS Methanol
    • A461-1, Optima LC/MS IPA
    • W6-1, Optima LC/MS Water
  • 1L empty amber glass bottle is included to mix reagents for the mobile phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 Box
Da utilizzare con (applicazione) Creating Mobile Phase
Product Type LC/MS Solvents Starter Kit