Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC Capillary Column
Codice prodotto. 10296461 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
2 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
10296461 25 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10439551 25 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10184981 25 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
12482840 25 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10092971 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10630342 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10013001 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10709804 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
12472840 30 m 0.53 mm 2 μm Pezzo
10620152 50 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10506161 50 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10206371 50 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10737472 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10670912 60 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10062971 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 10296461 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 726600.25
Spedizione stimata: 19-08-2026
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Aqueous Solutions Analysis, Aqueous Solutions
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo USP G16
Stationary Phase Optima™ WAX
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Temperature Range (Metric) 240°C to 250°C