Learn More
Optimising solution, Elements - Mg,Cu,Rh,Cd,In,Ba,Ce,Pb,U for ICP 0.01mg/L, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12936223 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12936223 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12936223 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore OP 002 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    971.94€
    604.29€ / 500mL
    Risparmia 367.65€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Optimising Solution (9 Elements)
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Mg,Al,Cr,Mn,Cu,Rh,In,Cd,Ce,Pb,Th,B,Ba
Forma fisica Liquid
Concentrazione 0.01 mg/L
Numero UN 1760
Tipo Optimizing Solution
Elemento Mg, Al, Cr, Mn, Cu, Rh, In, Cd, Ce, Pb, Th, Ba
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 500 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Optimising Solution - 0,01mg/l each of; Mg ; Cu ; Rh ; Cd ; In ; Ba ; ,Ce ; Pb ; U in HNO
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, copperdinitrate, indium(III) nitrate, pentahydrate, cadmium nitrate, rhodium trichlori