Learn More
Corning™ LSE™ Optional Head
Codice prodotto. 11961981 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 x 1.5 to 2 mL Tubes
2 x 50 mL Tubes
4 x 15 mL Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
11961981 12 x 1.5 to 2 mL Tubes Pezzo
11981981 2 x 50 mL Tubes Pezzo
11971981 4 x 15 mL Tubes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11961981 Fornitore Corning™ N. del fornitore 480105
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with various sizes of tubes.
This is an optional head for tubes, held horizontally, for use with Corning™ LSE™ Vortex Mixer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 12 x 1.5 to 2 mL Tubes
Product Type Optional Head
Da utilizzare con (apparecchiatura) Corning™ LSE™ Vortex Mixer