Learn More
Corning™ LSE™ Optional Head
Codice prodotto. 11981981 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 x 1.5 to 2 mL Tubes
2 x 50 mL Tubes
4 x 15 mL Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11981981 2 x 50 mL Tubes Pezzo
11961981 12 x 1.5 to 2 mL Tubes Pezzo
11971981 4 x 15 mL Tubes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11981981 Fornitore Corning™ N. del fornitore 480107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    93.87€ / pezzi 1
    Risparmia 7.13€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 05-04-2027
For use with various sizes of tubes.
This is an optional head for tubes, held horizontally, for use with Corning™ LSE™ Vortex Mixer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 x 50 mL Tubes
Product Type Optional Head
Da utilizzare con (apparecchiatura) Corning™ LSE™ Vortex Mixer