Learn More
Dell Technologies™ OptiPlex XE4 Data System PC
Codice prodotto. 31908733 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
TRACE 1600 Series GC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
31908733 TRACE 1600 Series GC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908733 Fornitore Dell Technologies™ N. del fornitore 1R1192660013
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Dell OptiPlex XE4 PC configured for Thermo Scientific chromatography systems, optimized for instrument control and data acquisition.
  • Dell OptiPlex XE4 minitower PC configured for Thermo Scientific chromatography systems
  • Pre-installed Windows 10 Enterprise LTSC IoT 2021 operating system
  • Intel Core i7-12700 processor (12 cores, up to 4.9 GHz, 65 W)
  • 32 GB DDR5 RAM for data processing
  • 1 TB M.2 2230 PCIe NVMe solid state drive for data storage
  • Integrated Intel graphics
  • Dell UltraSharp 27 in. monitor (P2725H) included
  • 8x DVD±RW slimline optical disk drive
  • Dell KB-522 wired business multimedia USB keyboard (US English, QWERTY)
  • Dell MS116 USB optical mouse
  • Internal speaker
  • 500 W internal power supply unit (92% efficiency)
  • Intel vPro Enterprise platform support
  • Intel I225 2.5GbE PCIe network interface card
  • Configured for instrument control and data acquisition applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dell Optiplex XE4 Computer
Da utilizzare con (apparecchiatura) TRACE 1600 Series GC
Include Dell UltraSharp 27 in. Monitor