Learn More
Tork Tork OptiServe™ Dispenser per carta igienica senz’anima (1 rotolo)
Tous les produits Tork ProduitsDescription
- Elegante e resistente: servi fino a 72 ospiti in modo efficiente con il porta carta igienica senz'anima realizzato in acciaio inox
- Riduci le ricariche: grazie ai rotoli di carta igienica senz'anima, il dispenser contiene 3 volte più carta rispetto ai porta carta igienica standard
- Contieni gli sprechi: il rotolo di carta igienica senz'anima e senza rivestimento esterno contribuisce a ridurre i rifiuti
- Adatto a ogni esigenza: scegli tra un'ampia gamma di dispenser per carta igienica Tork OptiServe™ e usa le ricariche senz'anima per tutte le tue aree bagno
Specifications
Specifications
| Product Type | Toilet Paper Dispenser |
| Colore | Silver |
| Alternate Part Number | 7322540710441 |
| Capacità | Bathroom Tissue |
| Materiale | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Front-loading with Opening |