Description
- Efficiente e semplice da usare: servi fino a 145 ospiti con il porta carta igienica a parete a doppio rotolo, caratterizzato da un compatto design verticale
- Riduci le ricariche: grazie ai rotoli di carta igienica senz'anima, il dispenser contiene 3 volte più carta rispetto ai porta carta igienica standard
- Contieni gli sprechi: il rotolo di carta igienica senz'anima e senza rivestimento esterno contribuisce a ridurre i rifiuti
- Adatto a ogni esigenza: scegli tra un'ampia gamma di dispenser per carta igienica Tork OptiServe™ e usa le ricariche senz'anima per tutte le tue aree bagno
Specifications
Specifications
| Product Type | Coreless Double Roll Bathroom Tissue Dispenser |
| Colore | White |
| Alternate Part Number | 7322540898187 |
| Capacità | Bathroom Tissue |
| Materiale | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 2 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modello | Horizontal |