Descrizione
- Riduci le ricariche: grazie ai rotoli di carta igienica senz'anima e compatti, hai 3 volte più carta rispetto ai rotoli standard
- Tagli i costi: la carta igienica monovelo e senz'anima Tork offre un ottimo rapporto qualità/prezzo
- Contieni gli sprechi: il rotolo di carta igienica senz'anima e senza rivestimento esterno contribuisce a ridurre i rifiuti
- Trova il tuo dispenser: scegli tra un'ampia gamma di porta carta igienica Tork OptiServe™ e usa le ricariche senz'anima per tutte le tue aree bagno
Specifica
Specifica
| Product Type | Bathroom Tissue |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 103.13 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 94.3 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.66 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 9.3 cm |
| Colore | White |
| Strato | 2-ply |