missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OPTIZYME™ Alkaline Phosphatase, Fisher BioReagents™

218.00€ - 295.00€

Specifica

Concentrazione 1 U/μL
Colore Colorless
pH 7.4
Da utilizzare con (applicazione) DePhosphorylates cloning vector DNA (10 min. at 37°C), fast thermo-inactivation (5 min. at 75°C), Nucleotide degradation prior to sequencing PCR products, active on Nucleotides, Protein dephosphorylation, restriction En
Tampone di conservazione OPTIZYME™ AP Buffer 10X : Tris HCl 100mM (8 pH at 37°C), MgCl2 50mM, KCl 1M, Triton™ X-100 0.2%, BSA 1mg/mL
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12867142
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Bioreagents
BP8097-1
1000 U Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12897142
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Bioreagents
BP8097-5
3000 U Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

OPTIZYME™ AP is a novel alkaline phosphatase that catalyzes the release of 5'- and 3'-phosphate groups from DNA, RNA and nucleotides in 10min.

Applications and Features:

  • OPTIZYME™ Alkaline Phosphatase dephosphorylates cloning vector DNA (10min at 37°C)
  • Fast thermoinactivation (5min at 75°C)
  • Simultaneous digestion and dephosphorylation of vector DNA
  • Single protocol for all types of DNA ends
  • Nucleotide degradation prior to sequencing PCR products
  • Active on nucleotides
  • Protein dephosphorylation
  • Active in all OPTIZYME restriction enzyme buffers

Supplied with:
10X OPTIZYME AP Buffer: 100mM Tris-HCl (pH 8.0 at 37°C), 50mM MgCl2, 1M KCl, 0.2% (v/v) Triton X-100, 1mg/mL BSA
Source: E. Coli cells with a cloned bacterial alkaline phosphatase gene
Quality Control:

  • Endo-, exodeoxyribonuclease and ribonuclease-free
  • Functionally tested for dephosphorylation of 5'-termini of overhanging, recessed and blunt DNA

Specifica

Specifica

1 U/μL
7.4
OPTIZYME™ AP Buffer 10X : Tris HCl 100mM (8 pH at 37°C), MgCl2 50mM, KCl 1M, Triton™ X-100 0.2%, BSA 1mg/mL
E. coli cells with a cloned bacterial Alkaline Phosphatase gene
Solid
Colorless
DePhosphorylates cloning vector DNA (10 min. at 37°C), fast thermo-inactivation (5 min. at 75°C), Nucleotide degradation prior to sequencing PCR products, active on Nucleotides, Protein dephosphorylation, restriction En
-20°C
Alkaline Phosphatase
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications