Learn More
OPTIZYME™ DdeI (HpyF31), Fisher BioReagents™
407.00€
Specifica
Concentrazione 10 U/μL
Componenti 25 to 50% Water, >50% Glycerin
Temperatura incubatore 37°C
pH 7.4
Da utilizzare con (applicazione) >95% of DNA fragments can be ligated and re-cut after 50-fold over-digesiton with DdeI
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11984812
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Bioreagents
BP8060-1
500 U Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
5'...C^T N A G...3'
3'...G A N T^C...5'
Supplied with: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity:
  • 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/ml BSA
  • Incubate at 37°C
  • Enzyme Activity in OPTIZYME buffers:
    • Buffer 1: 20 - 50%
    • Buffer 2: 20 - 50%
    • Buffer 3: 20 - 50%
    • Buffer 4: 100%
    • Buffer 5: 20 - 50%
    Storage Buffer:
    • 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/ml BSA and 50% (v/v) glycero
    l
  • Ligation and Re-cleavage:
  • More than 95% of the DNA fragments can be ligated and re-cut after 50-fold over-digesiton with DdeI.
  • Compatible Ends: BbvCI, Bpu10I, Bpu1102I, Eco81I
  • Methylation Effects:
  • Dam: Never overlaps - no effect
  • Dcm: Never overlaps - no effect
  • CpG: Never overlaps - no effect
  • EcoKI: Never overlaps - no effect
  • EcoBI: May overlap - effect not determined
Specifica
Specifica
10 U/μL
37°C
>95% of DNA fragments can be ligated and re-cut after 50-fold over-digesiton with DdeI
Keep container tightly closed
Liquid
25 to 50% Water, >50% Glycerin
7.4
10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
C.TNAG