Learn More
Thermo Scientific™ Disco di optochina (disco P)
Codice prodotto. 11429858
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
1 Cartridge/Pk.
1 cartuccia/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
11429858 1 cartuccia/confezione pezzi 250
11903842 1 Cartridge/Pk. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11429858 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DD0001B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    128.65€ / pezzi 250
    Risparmia 13.35€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Disc is for the differentiation of Streptococcus pneumoniae.
Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Disc is for the differentiation of Streptococcus pneumoniae.
Ordering Alerts:
5μg. 50 Discs/Cartridge. 1 Cart/Pk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Agenti antimicrobici Optochin (Ethylhydrocuprein Hydrochloride)
Concentrazione 5 µg
Product Type Optochin Disc
Test Type Microbial Differentiation
Materiale Paper
Tipo di imballaggio 1 cartuccia/confezione
Quantità 50 Discs/Cartridge
Specie Streptococcus pneumoniae