Learn More
Optovin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495986
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16495986
Marca: Medchem Express HY12809
MedChemExpress Optovin is a reversible photoactivated TRPA1 ligand that enables light-mediated neuronal excitation. Optovin activates TRPA1 via structure-dependent photochemical reactions with redox-sensitive cysteine residues.
Optovin is a reversible photoactivated TRPA1 ligand that enables light-mediated neuronal excitation. Optovin activates TRPA1 via structure-dependent photochemical reactions with redox-sensitive cysteine residues.
Specifica
Materiale o nome chimico Optovin
CAS 348575-88-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H13N3OS2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 37 mg/mL (117.31 mM)
SMILES O=C1NC(S/C1=C\C2=C(C)N(C3=CC=CN=C3)C(C)=C2)=S
Molecular Weight (g/mol) 315.41
Peso formulazione 315.41
Percent Purity 96.47%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.