Learn More
Hirschmann™ Opus™ Dispenser Hand Switch
Codice prodotto. 10401541
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Hand Key
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10401541 Hand Key Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10401541 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9564001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.20€
    71.30€ / pezzi 1
    Risparmia 37.90€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 01-02-2027
Hand switch for remotely triggering the dispensing step with an opus™ dispenser.
  • For opus™
  • Programmable
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Starting the Dosing Operation (For Basic Units 10 + 20 + 50 mL)
N. per confezione 1 Each
Tipo Hand Key