Learn More
Hirschmann™ Opus™ System Platform
Codice prodotto. 10105103
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10105103 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10105103 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9586001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.15€
    165.59€ / pezzi 1
    Risparmia 89.56€
    35% Sconto
In stock
For reliable work with Opus units and secure standing of all laboratory bottles up to 2000 mL.
  • Grey in color
  • For bottles up to 2000 mL in capacity and 135 mm in diameter
  • Non-slip depositing surface
  • Includes cable guide
  • Accessory item
Specifica
Colore Gray
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Opus Control Unit
Da utilizzare con (applicazione) Secure Standing of Bottles
Include Cable Guide
Tipo System Platform