Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange II, pure, certified
Codice prodotto. 10677411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10677411
Marca: Thermo Scientific Chemicals 416560250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 633-96-5 | C16H11N2NaO4S | 350.324 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 633-96-5
Formula molecolare C16H11N2NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 350.324
Numero MDL MFCD00011657
InChI Key IGQFKZCLTLAWLO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Acid Orange 7, C.I. 15510, p-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 44135675
IUPAC Name sodium;4-[2-(2-oxonaphthalen-1-ylidene)hydrazinyl]benzenesulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Orange II
Punto di fusione 164.0°C
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 0.93 to 0.98 (P-15/P+15)
Bio. Comm. colorazione Certificazione Pass
Contenuto di colorante 85% min.
Beilstein 16, 274
Indice di Merck 15, 6953
Informazioni di solubilità Solubility in water: 116g/L (30°C).
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 480 to 486nm (c=0.01 g/l, H2O)
Peso formulazione 350.32
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Blue to Green
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Orange(II)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.