Learn More
KARTELL Orange K32 Hose
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
10m
Descrizione
Red rubber. Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids. Available in different sizes from Kartell item code 0386000 to 0386800. Temperature: +70°C/-35°C SH. A60 +/- 5
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.39 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 10 mm |
| Materiale | Gomma |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.55 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 14 mm |
| Overall Length (English) | 32.81 in. |
| Overall Length (Metric) | 10 m |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore | Orange |
| Vedi altri risultati |