Learn More
Bochem™ Sgabello in plastica, arancione
Codice prodotto. 10122511
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Grigio
Diametro (sistema metrico) base:
450 mm
Altezza (sistema metrico):
420 mm
Materiale:
Plastica
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Diametro (sistema metrico) base Altezza (sistema metrico) Materiale Dimensione della confezione
10122511 Grigio 450 mm 420 mm Plastica Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10122511 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.53€
    151.77€ / pezzi 1
    Risparmia 56.76€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Made from plastic. BOCHEM™ Orange Plastic Stool keeps supplies within reach.
  • GS safety control
Specifica
Product Type Sgabello
Colore Grigio
Diametro (sistema metrico) base 450 mm
Diametro (sistema metrico) 300 mm
Altezza (sistema metrico) 420 mm
Quantità 1 ciascuno
Materiale Plastica