Learn More
Fisherbrand™ Cartucce ORC
Codice prodotto. 11984159 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
60 l/ora
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
11984159 60 l/ora Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11984159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.42€
    62.95€ / pezzi 1
    Risparmia 32.47€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
To remove unpleasant tastes and odors of chlorine from water. Fisherbrand™ ORC Cartridges offer a constant and guaranteed level of performance.
  • Carbon finely divided to capture 100% of chlorine and 98% of organic substances
  • No electrical connection needed
Specifica
Portata 60 l/ora
Da utilizzare con (applicazione) Per la purificazione dell'acqua
Modello ORC
Pressione 3 bar
Quantità 1 ciascuno
Temperatura (sistema metrico) operativa 10°C to 40°C
Tipo Cartucce
Altezza (sistema metrico) 500 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Peso netto (sistema metrico) 1.2 kg